Print…
Hidroxicarbonato de magnésio leve BP, Ph. Eur., extra puro, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
1.05828.9015 1.05828.9020
1.05828.9015EA 447 EUR
1.05828.9015 1.05828.9020
Hidroxicarbonato de magnésio leve BP, Ph. Eur., extra puro, SAFC®
Magnesium hydroxide carbonate
Fórmula: MgCO₃ (linear)
Peso Molecular: 84.31 g/mol
Ponto de ebulição: 3600
Densidade: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149783
Número CAS: 12125-28-9
EINECS: 235-192-7