Print…
Hidroxicarbonato de magnésio leve (∼40,0 - 45,0% MgO) para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
211070010 211070025
ACRO211070010EA 32.4 EUR
ACRO211070010 ACRO211070025
Hidroxicarbonato de magnésio leve (∼40,0 - 45,0% MgO) para análise
Magnesium hydroxide carbonate
Fórmula: MgCO₃ (linear)
Peso Molecular: 84.31 g/mol
Ponto de ebulição: 3600
Densidade: 2.16 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07371358
Número CAS: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Encomendar
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)