Print…
Hidroxicarbonato de magnésio hidrato ≥99.996% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Magnesium carbonate basic, Magnesium carbonate hydroxide, Magnesium carbonate hydrated basic
10796.06 10796.14 10796.22
10796.06EA 76.8 EUR
10796.06 10796.14 10796.22
Hidroxicarbonato de magnésio hidrato ≥99.996% (baseado em metais), Puratronic®
Hidroxicarbonato de magnésio hidrato
Purity: 99.996% CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: MgCO3.Mg(OH)2.xH2O (x≈3) Formula Weight: 142.63(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Fórmula: MgCO₃·Mg(OH)₂·xH₂O
Peso Molecular: 142.63 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: Decomp.
Densidade: 2.16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149783
Número CAS: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660