Print…
Carbonato de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
472018-100G 472018-500G
SIAL472018-100GEA 85.6 EUR
SIAL472018-100G SIAL472018-500G
Carbonato de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de estrôncio
Fórmula: CO₃Sr
Ponto de ebulição: 2647 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 1768,85 °C
Densidade: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011250
Número CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838