Print…
Carbonato de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
204455-100G 204455-25G
SIAL204455-100GEA 628 EUR
SIAL204455-100G SIAL204455-25G
Carbonato de estrôncio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de estrôncio
Fórmula: CO₃Sr
Ponto de ebulição: 2647 °C (1 mmHg)
Densidade: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011250
Número CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838