Print…
Carbonato de estrôncio, Technipur®
Fornecedor: Merck
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 162 EUR
1.07861.0500 1.07861.9050
Carbonato de estrôncio, Technipur®
Carbonato de estrôncio
Fórmula: CO₃Sr
Peso Molecular: 147.63 g/mol
Ponto de ebulição: 2647 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 1768.85
Densidade: 3.548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011250
Número CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838