Print…
Carbonato de estrôncio ≥97.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
33392.30 33392.A1 33392.A7
33392.30EA 42.5 EUR
33392.30 33392.A1 33392.A7
Carbonato de estrôncio ≥97.5%
Carbonato de estrôncio
Purity: 97.5% CAS No.: 1633-05-2 Molecular Formula: SrCO3 Formula Weight: 147.63 Physical Form: Powder Density: 3.70 Melting Point: 1100° dec. Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in acids and carbonated water Merck Reference: 14,8838 MDL No.: MFCD00011250
As a catalyst, in radiation-resistant glass, in ceramic ferrites, and in pyrotechnics
Fórmula: CO₃Sr
Peso Molecular: 147.63 g/mol
Ponto de ebulição: 2647 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 1100 °C (decomposição)
Densidade: 3.70
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011250
Número CAS: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,8838