Carbonato de estrôncio ≥99% (máx. 1% Ba)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14343.30
14343.A1
14343.30EA
78.4
EUR
14343.30
14343.A1
Carbonato de estrôncio ≥99% (máx. 1% Ba)
Carbonato de estrôncio
Purity: 99%
CAS No.: 1633-05-2
Molecular Formula: SrCO3
Formula Weight: 147.63
Physical Form: -325 Mesh, Typically 1 Micron Powder
Density: 3.70
Melting Point: 1100° dec.
Merck Reference: 14,8838
MDL No.: MFCD00011250
Fórmula:
CO₃Sr Ponto de ebulição: 2647 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 1100 °C (decomposição) Densidade: 3,70 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011250 Número CAS: 1633-05-2 EINECS: 216-643-7 Merck Index: 14,8838 |