Print…
Carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
481807-25G 481807-5G
SIAL481807-25GEA 1070 EUR
SIAL481807-25G SIAL481807-5G
Carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658