Print…
Carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
21061-1KG-F 21061-250G-F 21061-50G-F
SIAL21061-1KG-FEA 549 EUR
SIAL21061-1KG-F SIAL21061-250G-F SIAL21061-50G-F
Carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658