Print…
Carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Marble
MQ100
202932-100G 202932-25G 202932-5G
SIAL202932-100GEA 658 EUR
SIAL202932-100G SIAL202932-25G SIAL202932-5G
Carbonato de cálcio, Sigma-Aldrich®
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825
Densidade: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658