Print…
Marble, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.05986.1000 1.05986.5000
1.05986.1000EA 59.6 EUR
1.05986.1000 1.05986.5000
Marble, Supelco®
Marble
Fórmula: CaCO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658