Print…
Carbonato de cálcio, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, E170, BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, precipitated, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: Marble
1.02069.1000 1.02069.9025 1.02069.9050
1.02069.1000EA 224 EUR
1.02069.1000 1.02069.9025 1.02069.9050
Carbonato de cálcio, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, E170, BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, precipitated, SAFC®
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825
Densidade: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658