Print…
Carbonato de cálcio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (máx. 0,002% Fe), precipitado, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02064.9029 1.02064.9500
1.02064.9029EA 0 EUR
1.02064.9029 1.02064.9500
Carbonato de cálcio, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC (máx. 0,002% Fe), precipitado, SAFC®
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658