Print…
Carbonato de cálcio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02059.0050 1.02059.0500
1.02059.0050EA 266 EUR
1.02059.0050 1.02059.0500
Carbonato de cálcio, Suprapur® para análise de traços, Supelco®
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point 825 °C (decomposition)
Molar Mass 100.09 g/mol
Bulk Density 400 - 1400 kg/m3
pH 9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)