Print…
Carbonato de cálcio 98.5-100.5% (por base anidra), Puriss., atende à especificação analítica de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitado, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
12010-2.5KG 12010-1KG 12010-25KG 12010-6X1KG
12010-2.5KGEA 79.74 EUR
12010-2.5KG 12010-1KG 12010-25KG 12010-6X1KG
Carbonato de cálcio 98.5-100.5% (por base anidra), Puriss., atende à especificação analítica de BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitado, Fluka™
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C (decomposição)
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 100.5 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.2 %
Insoluble in hydrochloric acid Max. 0.2 %
Loss on drying (200°C) Max. 2.0 %
Magnesium and alkali metals Max. 1.0 %
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Barium (Ba) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 1 ppm
Chromium (Cr) Max. 10 ppm
Copper (Cu) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 200 ppm
Mercury (Hg) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Antimony (Sb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Sb, Cu, Cr, Zn, Ba Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Fluoride (F) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %
Residual solvents complying