Print…
Carbonato de cálcio, anhydrous, reagent
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Marble
0179-1KGEA 233 EUR
0179-1KG 0179-500G
Carbonato de cálcio, anhydrous, reagent
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Peso Molecular: 100.09 g/mol
Ponto de Fusão: 825
Densidade: 2.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Arsenic ≤0.0003%
Fluoride ≤0.005%
Heavy Metals ≤0.003%
Lead ≤0.001%
Loss on Drying ≤2.0%
Magnesium and Alkali Salts ≤1.0%
Purity >98%