Carbonato de cálcio 99,997 Metals basis, Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Marble
43073.22
43073.14
43073.36
43073.06
43073.22EA
941
EUR
43073.22
43073.14
43073.36
43073.06
Carbonato de cálcio 99,997 Metals basis, Puratronic®
Carbonato de Cálcio
Purity: 99.997%
CAS No.: 471-34-1
Molecular Formula: CaCO3
Formula Weight: 100.09
Physical Form: Powder
Density: 2.930
Refractive Index: 1.6583
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
Merck Reference: 14,1657
MDL No.: MFCD00010906
Fórmula:
CaCO₃ Peso Molecular: 100.09 g/mol Ponto de Fusão: 800 °C (decomposição) Densidade: 2.930 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010906 Número CAS: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 Merck Index: 14,1657 |