Print…
Carbonato de cálcio 99% para análise, precipitado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
219160010 219160025 219165000
ACRO219160010EA 116 EUR
ACRO219160010 ACRO219160025 ACRO219165000
Carbonato de cálcio 99% para análise, precipitado
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.0 % (200°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in acid)
Alkalies+Mg (as sulfates) ≤1 %