Print…
Carbonato de cálcio 98+%, pó pesado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
124670010 124670025 124670100
ACRO124670010EA 36.3 EUR
ACRO124670010 ACRO124670025 ACRO124670100
Carbonato de cálcio 98+%, pó pesado, puro
Carbonato de Cálcio
Fórmula: CaCO₃
Ponto de Fusão: 825 °C (decomposição)
Densidade: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010906
Número CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
NMR ≥94 %