Print…
Carbonato de bário, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202711-100G 202711-25G
SIAL202711-100GEA 698 EUR
SIAL202711-100G SIAL202711-25G
Carbonato de bário, Sigma-Aldrich®
Carbonato de bário
Fórmula: BaCO₃
Ponto de Fusão: 1350 °C
Densidade: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003448
Número CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972