Carbonato de bário, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01714.1000
1.01714.9025
1.01714.1000EA
181
EUR
1.01714.1000
1.01714.9025
Carbonato de bário, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análise, Supelco®
Carbonato de bário
Fórmula:
BaCO₃ Peso Molecular: 197.34 g/mol Ponto de Fusão: 1350 Densidade: 3.89 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003448 Número CAS: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00972 |
Solubility | 0.02 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 197.34 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Density | 4.43 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 8 (0.016 g/l, H2O, 16 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |