Print…
Carbonato de bário ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
A13195.0BEA 91.4 EUR
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
Carbonato de bário ≥99%
Carbonato de bário
Purity: 99% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: CBaO3 Formula Weight: 197.35 Odour: Odourless Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Fórmula: BaCO₃
Ponto de ebulição: Dec.
Ponto de Fusão: 811 °C
Densidade: 4,43
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003448
Número CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969