Carbonato de bário 99.0-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36236.36
36236.A1
36236.D3
36236.36EA
96.5
EUR
36236.36
36236.A1
36236.D3
Carbonato de bário 99.0-101.0% ACS
Carbonato de bário
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Fórmula:
BaCO₃ Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 811 °C Densidade: 4,43 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003448 Número CAS: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,969 |