Carbonato de bário 99,95 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
14452.18EA
101
EUR
14452.18
14452.30
14452.A1
14452.09
Carbonato de bário 99,95 Metals basis
Carbonato de bário
Purity: 99.95%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: BaCO3
Formula Weight: 197.35
Physical Form: Lump/Powder
Density: 4.43
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Fórmula:
BaCO₃ Peso Molecular: 197.34 g/mol Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 811 °C Densidade: 4.43 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003448 Número CAS: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,969 |