Print…
Carbonato de bário 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
423445000 423440025
ACRO423445000EA 70 EUR
ACRO423445000 ACRO423440025
Carbonato de bário 99+% ACS
Carbonato de bário
Fórmula: BaCO₃
Peso Molecular: 197.34 g/mol
Ponto de ebulição: 1450 °C
Ponto de Fusão: 811 °C
Densidade: 4.43 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003448
Número CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
Merck Index: 13,00972
Encomendar
Appearance White Powder
Titration excess HCl 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.7 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Water soluble titr. base ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %