Print…
Perclorato de Magnésio ACS desiccant
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
413465000 413461000
ACRO413465000EA 319 EUR
ACRO413465000 ACRO413461000
Perclorato de Magnésio ACS desiccant
Perclorato de Magnésio
Fórmula: Cl₂MgO₈
Ponto de Fusão: 250 °C
Densidade: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011102
Número CAS: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Loss on drying ≤8 % (1 g, 190°C)
Suitability (for moisture absorption) Passes test
Titrable base ≤0.025 meq/g
Titrable free acid ≤0.005 meq/g