Perclorato de bário, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01738.0250
1.01738.1000
1.01738.0250EA
260
EUR
1.01738.0250
1.01738.1000
Perclorato de bário, EMSURE® para análise, Supelco®
Perclorato de bário
Fórmula:
Ba(ClO₄)₂ Peso Molecular: 336.23 g/mol Ponto de Fusão: 505 Densidade: 3.2 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 21 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003440 Número CAS: 13465-95-7 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1 (6.1) II Merck Index: 12,01016 |
Solubility | 1985 g/l (25 °C) |
Melting Point | 505 °C |
Molar Mass | 336.23 g/mol |
Bulk Density | 1300 kg/m3 |
Density | 2.74 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |