Print…
Perclorato de bário, anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11657.22 11657.36
11657.22EA 70.4 EUR
11657.22 11657.36
Perclorato de bário, anidro
Perclorato de bário
CAS No.: 13465-95-7 Molecular Formula: Ba(ClO4)2 Formula Weight: 336.24 Physical Form: Powder Density: 3.20 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Merck Reference: 14,987 UN No.: 1447 MDL No.: MFCD00003440
Desiccant, ribonuclease determination
Fórmula: Ba(ClO₄)₂
Peso Molecular: 336.23 g/mol
Ponto de Fusão: 505
Densidade: 3.20
Ponto de Inflamação: 21 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003440
Número CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,987