Print…
Perclorato de bário, anidro 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221271000 221275000
ACRO221271000EA 63.5 EUR
ACRO221271000 ACRO221275000
Perclorato de bário, anidro 99%, extra puro
Perclorato de bário
Fórmula: Ba(ClO₄)₂
Peso Molecular: 336.23 g/mol
Ponto de Fusão: 505
Densidade: 3.2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 21 (rec. fechado)
Número MDL : MFCD00003440
Número CAS: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,01016
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)