Print…
Cloreto de Estrôncio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
439665-25G 439665-5G
SIAL439665-25GEA 568 EUR
SIAL439665-25G SIAL439665-5G
Cloreto de Estrôncio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Estrôncio
Fórmula: Cl₂Sr
Ponto de ebulição: 1250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 868 °C
Densidade: 1,96 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011249
Número CAS: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000