Print…
Cloreto de magnésio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
449172-10G 449172-50G
SIAL449172-10GEA 164 EUR
SIAL449172-10G SIAL449172-50G
Cloreto de magnésio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Magnésio
Fórmula: MgCl₂
Peso Molecular: 95.21 g/mol
Ponto de ebulição: 1412
Ponto de Fusão: 715
Densidade: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011106
Número CAS: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684