Print…
Cloreto de cálcio, anhydrous 93,0, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
C1016-100GEA 37.35 EUR
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
Cloreto de cálcio, anhydrous 93,0, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Cloreto de cálcio
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1.900 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 765 °C
Densidade: 2.150 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
ALCANCE: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Encomendar
Form granular
Assay Min. 93.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Granulation complying