Print…
Barium bromate 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11008.22 A11008.36
A11008.22EA 72.4 EUR
A11008.22 A11008.36
Barium bromate 97
Barium bromate
Purity: 97% CAS No.: 13967-90-3 Molecular Formula: BaBr2O6 Formula Weight: 393.16 Odour: Odourless UN No.: 2719 MDL No.: MFCD00014177
Fórmula: BaBr₂O₆
Peso Molecular: 393.13 g/mol
Densidade: 3.99
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014177
Número CAS: 13967-90-3
EINECS: 237-750-5
UN: 2719
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,00994