Strontium bromide, ultra seco ≥99.995% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99.995%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: BrSr2
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Fórmula:
Br₂Sr Ponto de ebulição: 2146 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 643 °C Densidade: 4,216 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049548 Número CAS: 10476-81-0 EINECS: 233-969-5 Merck Index: 14,8837 |