Strontium bromide, anidro ≥99% (baseado em metais excluindo Ba) (máx. 0,1% Ba)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
16791.18
16791.30
16791.18EA
239
EUR
16791.18
16791.30
Strontium bromide, anidro ≥99% (baseado em metais excluindo Ba) (máx. 0,1% Ba)
Strontium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 10476-81-0
Molecular Formula: Br2Sr
Formula Weight: 247.44
Physical Form: Granular
Density: 4.216
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 643°
Merck Reference: 14,8837
MDL No.: MFCD00049548
Fórmula:
Br₂Sr Ponto de ebulição: 2146 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 643 °C Densidade: 4,216 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049548 Número CAS: 10476-81-0 EINECS: 233-969-5 Merck Index: 14,8837 |