Print…
Magnesium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
495093-1G 495093-5G
SIAL495093-1GEA 201 EUR
SIAL495093-1G SIAL495093-5G
Magnesium bromide, Sigma-Aldrich®
Magnesium bromide
Fórmula: Br₂Mg
Ponto de Fusão: 700 °C
Densidade: 3,72 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011105
Número CAS: 7789-48-2
EINECS: 232-170-9
Merck Index: 12,05695