Calcium bromide, ultra seco ≥99.978% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampulado sob árgon
35684.03
35684.06
35684.03EA
68.5
EUR
35684.03
35684.06
Calcium bromide, ultra seco ≥99.978% (baseado em metais)
Calcium bromide
Purity: 99.978%
CAS No.: 7789-41-5
Molecular Formula: Br2Ca
Formula Weight: 199.90
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.353
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 730°
Boiling Point: 806-812°
Merck Reference: 14,1654
MDL No.: MFCD00010902
Fórmula:
Br₂Ca Peso Molecular: 199.89 g/mol Ponto de ebulição: 806…812 °C Ponto de Fusão: 730 °C Densidade: 3.353 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010902 Número CAS: 7789-41-5 EINECS: 232-164-6 Merck Index: 14,1654 |