Barium bromide, ultra seco ≥99.998% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99.998%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Fórmula:
BaBr₂ Ponto de ebulição: 1835 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 850 °C Densidade: 4,781 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003444 Número CAS: 10553-31-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,968 |