Barium bromide, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
16792.18
16792.30
16792.18EA
90.1
EUR
16792.18
16792.30
Barium bromide, anidro 99%
Barium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: Powder
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Fórmula:
BaBr₂ Peso Molecular: 297.14 g/mol Ponto de ebulição: 1835 Ponto de Fusão: 850 °C Densidade: 4.781 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003444 Número CAS: 10553-31-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,968 |