Calcium hexaboride ≥95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
41721.18
41721.30
41721.A1
41721.18EA
56.2
EUR
41721.18
41721.30
41721.A1
Calcium hexaboride ≥95%
Calcium hexaboride
Purity: 95+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Fórmula:
B₆Ca Ponto de Fusão: 2235 °C Densidade: 2,30 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148904 Número CAS: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |