Print…
Magnesium diboride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
553913-25G 553913-5G
SIAL553913-25GEA 287 EUR
SIAL553913-25G SIAL553913-5G
Magnesium diboride, Sigma-Aldrich®
Magnesium diboride
Fórmula: B₂Mg
Densidade: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00049752
Número CAS: 12007-25-9
EINECS: 234-501-2