Print…
Hidrogenodifluoreto de amónio ≥97%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
21253.290EA 70.1 EUR
21253.290 21253.368
Hidrogenodifluoreto de amónio ≥97%, TECHNICAL
Hidrogenodifluoreto de amónio
Fórmula: NH₄HF₂
Ponto de Fusão: 127 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012018
Número CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00498
Encomendar
Assay Min. 97 %