Print…
Hidrogenodifluoreto de amônio 95% remainder mainly ammonium fluoride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Bifluoreto de amónio
L17237.22 L17237.36 L17237.0E L17237.C4
L17237.22EA 34.2 EUR
L17237.22 L17237.36 L17237.0E L17237.C4
Hidrogenodifluoreto de amônio 95% remainder mainly ammonium fluoride
Hidrogenodifluoreto de amónio
Purity: 95% CAS No.: 1341-49-7 Molecular Formula: H5F2N Formula Weight: 57.04 Odour: Ammonia-like pH: 2-3 Melting Point: 120-122° Boiling Point: 238° dec. Merck Reference: 14,498 UN No.: 1727 MDL No.: MFCD00012018
Fórmula: NH₄HF₂
Peso Molecular: 57.04 g/mol
Ponto de ebulição: 238 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Densidade: 1.500
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012018
Número CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498