Hidrogenodifluoreto de amónio ≥95%, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
14660.36
14660.A3
14660.36EA
57.8
EUR
14660.36
14660.A3
Hidrogenodifluoreto de amónio ≥95%, tech.
Hidrogenodifluoreto de amónio
Purity: 95%
CAS No.: 1341-49-7
Molecular Formula: (NH4)HF2
Formula Weight: 57.04
Physical Form: Flake
Density: 1.500
pH: 2-3
Melting Point: 120-122°
Boiling Point: 238°
Merck Reference: 14,498
UN No.: 1727
MDL No.: MFCD00012018
Fórmula:
NH₄HF₂ Ponto de ebulição: 238 °C Ponto de Fusão: 120…122 °C Densidade: 1,500 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012018 Número CAS: 1341-49-7 EINECS: 215-676-4 UN: 1727 ADR: 8,II Merck Index: 14,498 |