Print…
Sodium orthovanadate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S6508-10G S6508-250G S6508-50G
SIALS6508-10GEA 83.2 EUR
SIALS6508-10G SIALS6508-250G SIALS6508-50G
Sodium orthovanadate, Sigma-Aldrich®
Sodium orthovanadate
Fórmula: Na₃O₄V
Ponto de Fusão: 850…866 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003511
Número CAS: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9