Sodium orthovanadate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
81104.14
81104.22
81104.36
81104.14EA
107
EUR
81104.14
81104.22
81104.36
Sodium orthovanadate ≥99.9% (baseado em metais)
Sodium orthovanadate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13721-39-6
Molecular Formula: Na3O4V
Formula Weight: 183.94
Physical Form: Granular
Appearance: White
Melting Point: 850-866°
MDL No.: MFCD00003511
Inhibitor of protein tyrosine phosphatase and alkaline phosphate
Fórmula:
Na₃O₄V Ponto de Fusão: 850…866 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003511 Número CAS: 13721-39-6 EINECS: 237-287-9 |