Print…
Metavanadato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium vanadium trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
590088-25G 590088-100G 590088-5G
SIAL590088-25GEA 151 EUR
SIAL590088-25G SIAL590088-100G SIAL590088-5G
Metavanadato de sódio, Sigma-Aldrich®
Metavanadato de sódio
Fórmula: NaO₃V
Peso Molecular: 121.93 g/mol
Ponto de Fusão: 630
Densidade: 5.15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011125
Número CAS: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08849