Print…
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
400688-10G 400688-50G
SIAL400688-10GEA 182 EUR
SIAL400688-10G SIAL400688-50G
Sodium tellurite(IV) ≥99% −100 mesh, Sigma-Aldrich®
Sodium tellurite(IV)
Fórmula: Na₂O₃Te
Ponto de Fusão: 710 °C
Número MDL : MFCD00036141
Número CAS: 10102-20-2
EINECS: 233-268-4
UN: 3284
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08834