Print…
Lithium tantalate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Lithium tantalum trioxide, Lithium tantalum oxide
41834.09 41834.18
41834.09EA 160 EUR
41834.09 41834.18
Lithium tantalate ≥99.9% (baseado em metais)
Lithium tantalate
Purity: 99.9% CAS No.: 12031-66-2 Molecular Formula: LiTaO3 Formula Weight: 235.89 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016174
Fórmula: LiO₃Ta
Peso Molecular: 235.89 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016174
Número CAS: 12031-66-2
EINECS: 234-757-5